Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CHDI 00580985
Artikelnummer. 30448875
Skift visning
10 mg
Artikelnummer.
30448875 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30448875 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7881/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Potent and selective ROCK inhibitor; orally bioavailable and brain penetrant
CHDI 00580985 is a potent and selective ROCK inhibitor (IC50 values are 3 nM and 8 nM in biochemical (ROCK2) and cellular assays respectively). CHDI 00580985 inhibits ROCK-mediated substrate (MYPT1) phosphorylation (IC50 = 4 nM). In vivo, CHDI 00580985 reduces ROCK signaling in Huntington's disease mouse models in pharmacodynamic assay. CHDI 00580985 is bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-4-(3-Fluoro-4-pyridinyl)-N-[(1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]-2-methyl-1-piperazinecarboxamide
CAS 2573071-18-6
Mængde 10 mg
Mål Rho-kinase Inhibitors
Molekylær formel C20H25FN4O2
Renhed 0.98