Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CHDI 00390576
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18707456
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18707456 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18707456 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6725/5
Potent and selective class IIa HDAC inhibitor; brain penetrant
CHDI 00390576 is a potent and selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor (IC50 values are 31, 50, 54 and 60 nM for HDAC7, HDAC9, HDAC4 and HDAC5, respectively). Displays >100-fold selectivity for class IIa HDACs over other HDACs. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Fluorophenyl)-N-hydroxy-2-(4-(5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)phenyl)acetamide
CAS 1629729-98-1
Mængde 5 mg
Molekylær formel C19H13F4N3O2
Renhed 98%