Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur Artikelnummer.: 15738537
Forventet forsendelse: 12-03-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15380.00 DKK
    15071.14 DKK / Hver
    Spare 308.86 DKK
    2% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 15738537 Shop alle Thermo Scientific produkter
TSX700 ultra-lave frysere, Chart Recorder, Hver
Til brug med (udstyr):
Forma 88400, TSU400
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF-serien (undtagen ULT350 og ULT390)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (kun 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
TDE Series Kummefrysere
TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSU400, Revco™ UxF400
TSX Serie
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større)
TSX400 ultra-lave frysere
TSX500 ultra-lave frysere
TSX600 ultra-lave frysere
TSX700 ultra-lave frysere
Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Type:
Chart Recorder
Chart Recorder Papir
Chart Recorder penne
Ink Chart Recorder, Factory Installed
Ink Chart Recorder, Field Installed
Inkless Chart Paper (pack of 50)
Inkless Chart Recorder, Factory Installed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15738537
Brand: Thermo Scientific™ FCR700TSXLE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15380.00 DKK
    15071.14 DKK / Hver
    Spare 308.86 DKK
    2% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-03-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optag syv dages temperaturpræstation ved temperaturer til -150° C.
Optag syv dages temperaturpræstation ved temperaturer til -150° C ved hjælp af Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur. Optagere bruger 6 tommer. (15 cm) kortpapir og fås som fabriks- eller feltinstalleret.
Feltinstalleret blækkortskriver
garanti
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Chart Recorder
Til brug med (udstyr) TSX700 ultra-lave frysere
Overvågningsmuligheder Optager
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur >