Få mere at vide
- Home
- Products
- Køleskabe og frysere
- Køleskabs- og frysertilbehør
- Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur
Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 10601151 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Forma 88400, TSU400
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF-serien (undtagen ULT350 og ULT390)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (kun 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
TDE Series Kummefrysere
TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSU400, Revco™ UxF400
TSX Serie
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større)
TSX400 ultra-lave frysere
TSX500 ultra-lave frysere
TSX600 ultra-lave frysere
TSX700 ultra-lave frysere
Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Type:
Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret
Blækdiagramoptager, installeret i felten
Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret
Blækfrit diagrampapir (pakke med 50)
Chart Recorder
Chart Recorder Papir
Chart Recorder penne
Pakningsstørrelse:
Hver
Spænding:
230 V
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Til brug med (udstyr) | Type | unitSize | Spænding |
|---|---|---|---|---|
| 10601151 | Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Blækfrit diagrampapir (pakke med 50) | Hver | - |
| 11880573 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder Papir | - | - |
| 10298002 | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Blækdiagramoptager, installeret i felten | - | - |
| 10715392 | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret | Hver | - |
| 10606013 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder | Hver | - |
| 11983927 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret | Hver | - |
| 10553984 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder penne | Hver | - |
| 11336351 | Revco CxF-serien (undtagen ULT350 og ULT390) | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 11346351 | Revco CxF 390, 350 | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret | Hver | - |
| 11356351 | Revco CxF 390, 350 | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Chart Recorder | - | 230 V |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Chart Recorder | - | 230 V |
| 11366381 | TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) | Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret | Hver | - |
| 11336391 | TSU400, Revco™ UxF400 | Chart Recorder | Hver | - |
| 11346391 | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | Chart Recorder | Hver | - |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Chart Recorder | Hver | - |
| 11993907 | Forma 88400, TSU400 | Chart Recorder | Hver | - |
| 15389615 | TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større) | Chart Recorder | Hver | - |
| 15369615 | TSX Serie | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15788527 | TSX400 ultra-lave frysere | Chart Recorder | Hver | - |
| 15708537 | TSX500 ultra-lave frysere | Chart Recorder | Hver | - |
| 15728537 | TSX600 ultra-lave frysere | Chart Recorder | Hver | - |
| 15738537 | TSX700 ultra-lave frysere | Chart Recorder | Hver | - |
| 15758537 | TSX400 ultra-lave frysere | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15778537 | TSX500 ultra-lave frysere | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15798537 | TSX600 ultra-lave frysere | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15708547 | TSX700 ultra-lave frysere | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15778527 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Chart Recorder | Hver | - |
| 15798527 | Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Chart Recorder | Hver | - |
| 15718537 | Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Chart Recorder | Hver | - |
| 15748537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (kun 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15768537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15788537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 17888000 | TDE Series Kummefrysere | Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret | - | - |
| 17898000 | TDE Series Kummefrysere | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret | - | - |
| 17818020 | TDE Series Kummefrysere | Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret | - | - |
| 17828020 | TDE Series Kummefrysere | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10601151
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
6185
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Optag syv dages temperaturpræstation ved temperaturer til -150° C ved hjælp af Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur. Optagere bruger 6 tommer. (15 cm) kortpapir og fås som fabriks- eller feltinstalleret.
Funktioner:
- Syv-dages optager
- Fungerer til -150 °C
- Felt- eller fabriksinstalleret
Bestillingsoplysninger:
- Feltinstallerede enheder skal installeres af en kvalificeret fagmand
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Blækfrit diagrampapir (pakke med 50) |
| Temperaturområde | -150 °C |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF |
| Statisk holdetid | 7 dage |
| Overvågningsmuligheder | Optager |