Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Forma 88400, TSU400
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF-serien (undtagen ULT350 og ULT390)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (kun 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
TDE Series Kummefrysere
TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSU400, Revco™ UxF400
TSX Serie
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større)
TSX400 ultra-lave frysere
TSX500 ultra-lave frysere
TSX600 ultra-lave frysere
TSX700 ultra-lave frysere
Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Type:
Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret
Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret
Chart Recorder
Chart Recorder Papir
Chart Recorder penne
Ink Chart Recorder, Factory Installed
Ink Chart Recorder, Field Installed
Inkless Chart Paper (pack of 50)
Inkless Chart Recorder, Factory Installed
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Optag syv dages temperaturpræstation ved temperaturer til -150° C ved hjælp af Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur. Optagere bruger 6 tommer. (15 cm) kortpapir og fås som fabriks- eller feltinstalleret.
Funktioner:
- Syv-dages optager
- Fungerer til -150 °C
- Felt- eller fabriksinstalleret
Bestillingsoplysninger:
- Feltinstallerede enheder skal installeres af en kvalificeret fagmand
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ink Chart Recorder, Field Installed |
| Temperaturområde | -150 °C |
| Til brug med (udstyr) | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF |
| Statisk holdetid | 7 dage |
| Overvågningsmuligheder | Optager |