Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Induktivt opladningsstativ til HandyStep™ touch / HandyStep™ touch S
Artikelnummer. 16353677 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
HandyStep Touch and HandyStep Touch S
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
16353677 HandyStep Touch and HandyStep Touch S Hver
1 options
Artikelnummer. 16353677 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 705220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00 DKK
    2077.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 212.40 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Ukontrolleret og sikker opladning til dine HandyStep™ touch-enheder.
  • Hold dit laboratoriebord organiseret, mens du holder HandyStep™ berøringen sikkert, selv med en PD-Tip™ II påmonteret
  • Induktiv opladningsteknologi
  • LED-statusindikator
  • Kompatibel med både HandyStep™ touch og HandyStep™ touch S
  • Medfølgende genstande – Inkluderer opladerstativ, USB kabel (uden strømforsyning) og betjeningsmanual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Strømforsyning medfølger ikke
Til brug med BRAND HandyStep Touch/Touch S
Materiale Plast
Type Induktiv ladestander
Til brug med (udstyr) HandyStep Touch and HandyStep Touch S