Få mere at vide
Eppendorf™ Opladningsholdere
Artikelnummer. 10024507 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Oplader karrusel
Opladerkarrusel og stativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10024507
Brand: Eppendorf™ 4880601003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Tilpas ladestander 4880 000.026 til at opbevare og oplade en række forskellige væskehåndteringsenheder. Eppendorf Opladervugger er designet til brug med Eppendorf opladerkarruseller.
  • Opladerskal til opladerkarrusel (4880 000.026)
  • Adapter til Multipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Oplader karrusel
Mængde 1 hver