Få mere at vide
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro ET Removal Wash Buffer
Beskrivelse
Chargeswitch™ Pro ET Removal Wash Buffer er en komponent i Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid-sæt. Med endotoksinfjernelsesbufferen vil endotoksinniveauerne af< 10 EU/ug kan opnås, og det kan bruges i alle Chargeswitch™ Pro plasmider.
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Vaskebuffer |
| Indhold og opbevaring | 500 ml vaskebuffer. Opbevares (ved stuetemperatur) |
| Isoleringsteknologi | ChargeSwitch Kemi |
| Prøvetype | DNA (plasmid) |
| Endelig produkttype | Plasmid-DNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | ChargeSwitch |
| Produkttype | Pro ET Removal Wash Buffer |
| Mængde | 1 stk. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |