Få mere at vide
Eppendorf™ Opladerstativ 2
Shop alle Eppendorf produkter
Holder:
Multipette™ E3/E3x eller Multipette™ stream/Xstream
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bærer og oplader en Multipette™ E3/E3x eller Multipette™ stream/Xstream
- Robust design, der sikkert holder og beskytter instrumentet
- Store gummifødder beskytter stativet mod væsker spildt på arbejdsbordet
- Ledningsindpakningsfunktion til ubrugt netledning
- Betjenes med lysnet/strømadapter medfølger Multipette E3/E3x eller Multipette stream/Xstream
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pipetteholder og oplader |
| Holder | Multipette™ E3/E3x eller Multipette™ stream/Xstream |
| Til brug med (udstyr) | En Multipette™ E3/E3x eller Multipette™ stream/Xstream, drives med net-/strømadapter medfølger Multipette™ E3/E3x eller Multipette™ stream/Xstream |