Få mere at vide
Eppendorf™ Opladerkarrusel 2
Artikelnummer. 15741486 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Stillinger:
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
15741486 6 Hver
1 options
Artikelnummer. 15741486 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3116000023
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Bærer og oplader op til seks Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer plus™ modeller.
  • Når den bruges med valgfri opladerskaller, kan karrusellen bære og oplades Multipette E3/E3x og Multipette stream/Xstream
  • Også perfekt til manuel Eppendorf pipetter, når de bruges sammen med valgfri pipetteholdere
  • Pipetteholdere og opladerskaller er udskiftelige, der kræves ingen værktøj
  • Håndtag til nem transport fra bænk til bænk
  • Magnetisk strømstik for hurtig og nem tilslutning
  • Intelligent opladningselektronik med lille strømadapter
  • Store gummifødder beskytter karruseller mod væskespild på arbejdsbord
  • Ledningsindpakningsfunktion til ubrugt netledning
  • Indeholder fire udskiftelige strømstik til forskellige lande, 100 stk– 240 volt, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pippetter ladestander
Enheden holder Op til seks Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer plus™ modeller
Til brug med (udstyr) 6 Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer™ plus pipettere
Model- Opladerkarrusel 2
Stillinger 6
Elektriske krav 100 - 240 V, 50/60 Hz