Få mere at vide
Hirschmann™ Lader 230V EU
Artikelnummer. 10156980
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Batteri 230V pipetus
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10156980 Batteri 230V pipetus Hver
1 options
Artikelnummer. 10156980 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9907503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.90 DKK
    727.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 236.46 DKK
    24% Slukket
På lager
Reservedelslader 230 Volt EU til alt nyt pipetus™ modeller og til opus™ .
  • Reservedelslader 230 Volt EU til alt nyt pipetus™ modeller og til opus™ .
Tekniske data
Produkttype Oplader
Til brug med (udstyr) Batteri 230V pipetus
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V