Få mere at vide
Trækul, Teknisk, Affarvningspulver, Aktiveret, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072914 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 11478103
Brand: Fisher Chemical C/4040/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
MDL nummer 133992
Tekniske data
Smeltepunkt 3652°C
Farve Sort
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 500 g
Formel vægt 12g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Charcoal, Activated
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
Faresætning
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.