Få mere at vide
Trækul, Teknisk, Affarvningspulver, Aktiveret, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10010050 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10010050 5 kg Plastfad 5kg
11478103 500 g Plast pulver krukke 500g
10000050 1 kg Plast pulver krukke 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10010050 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/4040/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
MDL nummer 133992
Tekniske data
Smeltepunkt 3652°C
Farve Sort
Emballage Plastfad
Mængde 5 kg
Formel vægt 12g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Charcoal, Activated
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
Faresætning
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.