Få mere at vide
Charcoal, Technical, ActIVated for Gas Adsorption, 10-18 Mesh, Granular, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10263610 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10263610
Brand: Fisher Chemical C/4120/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
MDL nummer 133992
Tekniske data
Smeltepunkt 3652°C
Farve Black
Emballage Plastic powder jar
Mængde 500 g
Formel vægt 12g/mol
Fysisk form Solid