Beskrivelse
250g, Plastic powder jar
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7440-44-0 |
| Smeltepunkt | 3652°C |
| Farve | Black |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Molekylær formel | C |
| MDL nummer | 133992 |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 12g/mol |
| Fysisk form | Solid |