Få mere at vide
Trækul, Aktiveret, Pulver, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537914 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15537914 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
1 options
Artikelnummer. 15537914 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 156001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Charcoal
Navn note Activated
CAS 7440-44-0
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Molekylær formel C
Mængde 500 g
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C]
IUPAC navn kulstof
Molekylvægt (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vægt 12.01
Grad USP
Fysisk form Pulver