Få mere at vide
CHAPSO, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17801391 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17801391 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 17801391 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219032005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4995.00 DKK
    4756.42 DKK / 5g
    Spare 238.58 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHAPSO
CAS 75621-03-3
Mængde 5 g
Molekylær formel C32H58N2O7S
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-2-hydroxy-1-propane sulfonate
InChI nøgle UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMIL CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC navn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formel vægt 630.9