Få mere at vide
CHAPS, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451851 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451851 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11451851 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219031905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 DKK
    1958.99 DKK / 5g
    Spare 101.01 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHAPS
CAS 75621-03-3
Mængde 5 g
Molekylær formel C32H58N2O7S
MDL nummer MFCD00012116
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propane sulfonate
InChI nøgle UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMIL CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC navn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formel vægt 630.9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS