Få mere at vide
Chapso, ≥98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491851 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11491851 1 g
11411861 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491851 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219032001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 82473-24-3
Molekylær formel C32H58N2O8S
Molekylvægt (g/mol) 630.882
InChI nøgle GUQQBLRVXOUDTN-AKMBKZMMSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-2-hydroxy-1-propane sulfonate
PubChem CID 134129643
IUPAC navn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8S,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]-2-hydroxypropane-1-sulfonate
SMIL CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(CS(=O)(=O)[O-])O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chapso
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde ≥98%
Formel vægt 630.9