Få mere at vide
Thermo Scientific™ CHAPSO (3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propansulfonat)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CHAPSO, eller 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propansulfonat, er et zwitterionisk detergent, der almindeligvis anvendes i biokemisk og biofysisk forskning. Det anvendes bredt til membranproteinopløselighed, stabilisering og oprensning. CHAPSO er kendt for sin mildhed og evne til at bevare membranproteiners strukturelle integritet og funktionalitet under udtrækning. Dets unikke egenskaber gør det velegnet til en række anvendelser, herunder proteinkrystallisering, spektroskopi og studier af strukturbiologi. Med sine alsidige og effektive opløselighedsmuligheder er CHAPSO et værdifuldt værktøj for forskere, der arbejder med membranproteiner.
CHAPSO's funktioner inkluderer:
- Zwitterionisk vaskemiddel
- Blid, —der muliggør bevarelse af oprindelig eksteriør og aktivitet
- Forstyrrer effektivt lipid-protein-interaktioner
- Udviser lav kritisk micellekoncentration (CMC)
- Høj renhedsforbindelse med lav UV-absorptionsevne
Egenskaber
- CMC: (H2O) ∼8 mM (0,50%)
- Aggregatnummer: (H2O) ∼11
- Renhed: ≥99% (ifølge HPLC-analyse)
- pH: 5 – 8 (1% opløsning i vand)
- Opløselighed: ≥0,5 M (i vand ved 20 °C)
- Fluorescens: <10% (0,1% opløsning i vand ved 345 nm)
- Absorption af en 1% opløsning i vand: 260 nm: <0,06, 280 nm: <0,04, 340 nm: <0,02
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Produkttype | Detergent |
| CAS | 82473-24-3 |
| Molekylær formel | C32H58N2O8S |
| Opløselighed | ≥0.5 M (in water at 20°C) |
| Indhold og opbevaring | Store below -20°C. |
| Form | Lyophilized |
| Reagenstype | Detergent |
| Oprensningsmål | Proteins |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål.