Få mere at vide
Thermo Scientific™ CHAPSO (3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propansulfonat)
Artikelnummer. 30245085 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30245085 1 g
30245336 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245085 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A65501
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CHAPSO, eller 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propansulfonat, er et zwitterionisk detergent, der almindeligvis anvendes i biokemisk og biofysisk forskning.
CHAPSO, eller 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propansulfonat, er et zwitterionisk detergent, der almindeligvis anvendes i biokemisk og biofysisk forskning. Det anvendes bredt til membranproteinopløselighed, stabilisering og oprensning. CHAPSO er kendt for sin mildhed og evne til at bevare membranproteiners strukturelle integritet og funktionalitet under udtrækning. Dets unikke egenskaber gør det velegnet til en række anvendelser, herunder proteinkrystallisering, spektroskopi og studier af strukturbiologi. Med sine alsidige og effektive opløselighedsmuligheder er CHAPSO et værdifuldt værktøj for forskere, der arbejder med membranproteiner.
CHAPSO's funktioner inkluderer:
  • Zwitterionisk vaskemiddel
  • Blid, —der muliggør bevarelse af oprindelig eksteriør og aktivitet
  • Forstyrrer effektivt lipid-protein-interaktioner
  • Udviser lav kritisk micellekoncentration (CMC)
  • Høj renhedsforbindelse med lav UV-absorptionsevne
Egenskaber
  • CMC: (H2O) ∼8 mM (0,50%)
  • Aggregatnummer: (H2O) ∼11
  • Renhed: ≥99% (ifølge HPLC-analyse)
  • pH: 5 – 8 (1% opløsning i vand)
  • Opløselighed: ≥0,5 M (i vand ved 20 °C)
  • Fluorescens: <10% (0,1% opløsning i vand ved 345 nm)
  • Absorption af en 1% opløsning i vand: 260 nm: <0,06, 280 nm: <0,04, 340 nm: <0,02
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Produkttype Detergent
CAS 82473-24-3
Molekylær formel C32H58N2O8S
Opløselighed ≥0.5 M (in water at 20°C)
Indhold og opbevaring Store below -20°C.
Form Lyophilized
Reagenstype Detergent
Oprensningsmål Proteins
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 630.9
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål.