Få mere at vide
CHAPS (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10274723
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274723 5 g Amber Glass 5g
10659163 1 g Amber Glass 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274723 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP5715
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75621-03-3
Molekylær formel C32H58N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 614.883
InChI nøgle UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC navn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
SMIL CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Tekniske data
Absorbans 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm
Kemisk navn eller materiale CHAPS
Farve White
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 267°C
Mængde 5 g
Identifikation Pass Test
Emballage Amber Glass
Analyseprocentområde ≥98 %
Merck Index 15, 2043
Formel vægt 614.9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.