Få mere at vide
CHAPS, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578264 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15578264 100 g Poly Bottle Hver
1 options
Artikelnummer. 15578264 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 414502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifications
Kemisk navn eller materiale CHAPS
CAS 75621-03-3
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel C32H58N2O7S
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1L = 0.00kg
Synonym 3-(3-cholamidopropyl)dimethylammonio-1-propanesulfonate
InChI nøgle UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMIL CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC navn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formel vægt 614.89
Grad Ultrapure Bioreagent