Få mere at vide
CHAPS, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481632 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11481632 5 g
1 options
Artikelnummer. 11481632 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04808196
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CHAPS, ≥98%, White Powder
  • CHAPS is useful for solubilizing membrane proteins.
  • Frequently used prior to electrophoresis since it generally does not denature the proteins.
  • CHAPS is a Zwitterionic detergent.
Tekniske data
Farve Hvid
CAS 75621-03-3
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 157 °C (dekomponering)(litteratur)
pH 4,0 til 7,0 (10 % vandig opløsning)
Mængde 5 g
Molekylær formel C32H58N2O7S
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, CHAPS hydrate
Opløselighedsinformation Opløselig i 10% vandbaseret opløsning. (Bogstaveligt)
InChI nøgle UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
Molekylvægt (g/mol) 614.88
Procent renhed ≥98%