Få mere at vide
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10403320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10403320 25 g Glasflaske 25g
10834531 5 g Glasflaske 5g
10882431 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10403320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436550250
 Begrænset vare
På lager
CHAPS, 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat, CAS # 75621-03-3, er et ikke-denaturerende zwitterionisk detergent, der kan bruges til at solubilisere membranproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • CHAPS (3-((3-cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propansulfonat) er et zwitterionisk ikke-denaturerende vaskemiddel
  • Det er velegnet til applikationer, der kræver beskyttelse af naturlig proteinkonformation
Applikationer
  • CHAPS kan bruges til solubilisering og oprensning af membranproteiner
  • Det bruges også sammen med ikke-ioniske rengøringsmidler som Triton X-100
  • Det kan bruges som et ikke-denaturerende zwitterionisk detergent til studiet af membrankemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75621-03-3
Molekylær formel C32H58N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 614.9
MDL nummer MFCD00012116
InChI nøgle UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC navn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMIL CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHAPS
Smeltepunkt 267,2 °C til 271,4 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 4,46 til 4,65 % N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,2043
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer som methanol og ethanol
Formel vægt 614.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver