Få mere at vide
KAP, 98+%
Description
Buffer; zwitterionisk ikke-denaturerende detergent til solubilisering af membranproteinerCHAPS bruges i laboratoriet til at opløse biologiske makromolekyler såsom proteiner. Det fungerer som et ikke-denaturerende opløsningsmiddel, der bruges til oprensning af membranproteiner. Det er også nyttigt i forbindelse med ikke-ioniske rengøringsmidler som Triton X-100 . Yderligere bruges det som et ikke-denaturerende zwitterionisk detergent til membranbiokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Buffer; zwitterionisk ikke-denaturerende detergent til solubilisering af membranproteinerCHAPS bruges i laboratoriet til at opløse biologiske makromolekyler såsom proteiner. Det fungerer som et ikke-denaturerende opløsningsmiddel, der bruges til oprensning af membranproteiner. Det er også nyttigt i forbindelse med ikke-ioniske rengøringsmidler som Triton X-100 . Yderligere bruges det som et ikke-denaturerende zwitterionisk detergent til membranbiokemi.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Uforeneligt med oxidationsmiddel, stærk syre og baser.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | CHAPS |
| Smeltepunkt | 156 °C til 158 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 614.88 |
| Procent renhed | ≥98% |
Safety and Handling
- CHAPS
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: CHAPS