Få mere at vide
KAP, 98+%
Artikelnummer. 11405017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405017 1 g 1g
11415017 5 g 5g
11425017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21927.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CHAPS, >-98%, C32H58N2O7S, CAS Nummer-75621-03-3, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat, 25g, 614,88, H315-H319-H335, GHS H Statement H315-H319-H335 Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. | CAS: 75621-03-3 | C32H58N2O7S | 614,883 g/mol
Buffer; zwitterionisk ikke-denaturerende detergent til solubilisering af membranproteinerCHAPS bruges i laboratoriet til at opløse biologiske makromolekyler såsom proteiner. Det fungerer som et ikke-denaturerende opløsningsmiddel, der bruges til oprensning af membranproteiner. Det er også nyttigt i forbindelse med ikke-ioniske rengøringsmidler som Triton X-100 . Yderligere bruges det som et ikke-denaturerende zwitterionisk detergent til membranbiokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Buffer; zwitterionisk ikke-denaturerende detergent til solubilisering af membranproteinerCHAPS bruges i laboratoriet til at opløse biologiske makromolekyler såsom proteiner. Det fungerer som et ikke-denaturerende opløsningsmiddel, der bruges til oprensning af membranproteiner. Det er også nyttigt i forbindelse med ikke-ioniske rengøringsmidler som Triton X-100 . Yderligere bruges det som et ikke-denaturerende zwitterionisk detergent til membranbiokemi.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Uforeneligt med oxidationsmiddel, stærk syre og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75621-03-3
Molekylær formel C32H58N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 614.883
MDL nummer MFCD00012116
InChI nøgle UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC navn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMIL CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHAPS
Smeltepunkt 156 °C til 158 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 614.88
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS