Få mere at vide
Melford KAP
Description
Zwitterionisk, ikke-denaturerende detergent til solubilisering af membranproteiner.
- CAS-nummer: 75621-03-3
- Molekylformel:C32H58N2SO7
- Molekylvægt: 614,9
Specifications
Specifications
| CAS | 75621-03-3 |
| Molekylær formel | C32H58N2O7S |
| Mængde | 5 g |