Få mere at vide
Melford KAP
Artikelnummer. 30018157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018157 1 g
30018159 1 kg
30018161 5 g
30018158 10 g
30018160 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018157 Leverandør Melford Leverandørnr. C410101.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Zwitterionisk, ikke-denaturerende detergent til solubilisering af membranproteiner.
  • CAS-nummer: 75621-03-3
  • Molekylformel:C32H58N2SO7
  • Molekylvægt: 614,9
Tekniske data
CAS 75621-03-3
Molekylær formel C32H58N2O7S
Mængde 1 g