missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylammonio]-propane- Sulfonate), Millipore™

Artikelnummer. 10781472
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10781472 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Artikelnummer. 10781472 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1116620010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications

For biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)-Dimethylammonio]-Propane- Sulfonate)
CAS 75621-03-3
Smeltepunkt 157°C
Koncentration 6 mM
Mængde 10 g
MDL nummer MFCD00012116
Synonym CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio] propane sulfonate), 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 614.88
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)- dimethylammonio]-propane- sulphonate) for biochemistry
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.