Få mere at vide
Descripción
- Kompakt, robust design
- Tre-sidet opvarmning: fra begge sidevægge og bund
- Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmeudstråling og lang levetid
- Bundvarme beskyttet af varmeledende SiC-fliser
- Den øvre dørkarm i rustfrit stål beskytter ovnens struktur, når ovnen åbnes varmt
- Bundstel inkluderet i leveringen, (N 7/H designet som bordmodel)
- Udstødningsåbning i siden af ovnen eller på bagvæggen af kammerovnen i N 31/H-modellerne og højere
- Temperaturensartethed op til +/- 10 °C iht. DIN 17052-1
- Lavt energiforbrug på grund af flerlagsisolering
- Gasfjederdæmpere sørger for nem åbning og lukning af døren
- Varmebestandig zinkmaling til beskyttelse af dør og dørkarm (til model N81 og større)
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Especificaciones
Especificaciones
| Controller type | B500 |
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Type | Kammerovn |
| Temperaturensartethed | ±10 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?