Få mere at vide
Nabertherm™ Kammerovn N-serien
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
30 l
61 l
87 l
Controller type:
B500
C540
Beskrivelse
- Kompakt, robust design
- Tre-sidet opvarmning: fra begge sidevægge og bund
- Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmeudstråling og lang levetid
- Bundvarme beskyttet af varmeledende SiC-fliser
- Den øvre dørkarm i rustfrit stål beskytter ovnens struktur, når ovnen åbnes varmt
- Bundstel inkluderet i leveringen, (N 7/H designet som bordmodel)
- Udstødningsåbning i siden af ovnen eller på bagvæggen af kammerovnen i N 31/H-modellerne og højere
- Temperaturensartethed op til +/- 10 °C iht. DIN 17052-1
- Lavt energiforbrug på grund af flerlagsisolering
- Gasfjederdæmpere sørger for nem åbning og lukning af døren
- Varmebestandig zinkmaling til beskyttelse af dør og dørkarm (til model N81 og større)
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | B500 |
| Kapacitet (metrisk) | 87 l |
| Type | Kammerovn |
| Temperaturensartethed | ±10 °C |