Få mere at vide
Nabertherm™ Kammerovn N-serien
Artikelnummer. 17328039 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
30 l
61 l
87 l
Controller type:
B500
C540
Artikelnummer. 17328039
Brand: Nabertherm™ N06H1NMNE
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Universalkammerovne med strålingsopvarmning specielt designet til at modstå hårdt brug i varmebehandlingsværkstedet. Særligt anvendelig til processer såsom værktøjsfremstilling eller til hærdningsopgaver.
  • Kompakt, robust design
  • Tre-sidet opvarmning: fra begge sidevægge og bund
  • Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmeudstråling og lang levetid
  • Bundvarme beskyttet af varmeledende SiC-fliser
  • Den øvre dørkarm i rustfrit stål beskytter ovnens struktur, når ovnen åbnes varmt
  • Bundstel inkluderet i leveringen, (N 7/H designet som bordmodel)
  • Udstødningsåbning i siden af ovnen eller på bagvæggen af kammerovnen i N 31/H-modellerne og højere
  • Temperaturensartethed op til +/- 10 °C iht. DIN 17052-1
  • Lavt energiforbrug på grund af flerlagsisolering
  • Gasfjederdæmpere sørger for nem åbning og lukning af døren
  • Varmebestandig zinkmaling til beskyttelse af dør og dørkarm (til model N81 og større)
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Controller type C540
Kapacitet (metrisk) 61 l
Type Kammerovn
Temperaturensartethed ±10 °C