Få mere at vide
Nabertherm™ Kammerovn LH 1400-serien med B500-controller
Artikelnummer. 17307959 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
60 l
120 l
216 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17307959 15 l
17367959 30 l
17327969 60 l
17347979 216 l
17387969 120 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17307959 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. LH0242NKNE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust isolering af lette ildfaste mursten. Med et bredt udvalg af ekstraudstyr kan disse kammerovne tilpasses optimalt til dine processer.
  • Maksimal temperatur: 1400 °C
  • Dobbelt skalhus med bagventilation, sørger for lave skaltemperaturer
  • Femsidet opvarmning for meget god temperaturensartethed
  • Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmeudstråling og lang levetid
  • Controller monteret på ovndøren og aftagelig for komfortabel betjening
  • Beskyttelse af bundvarme og flad stableflade ydet af indstøbt SiC-plade i gulvet
  • Flerlags, fiberfri isolering af lette ildfaste mursten og speciel backup isolering
  • Dør med mursten-på-sten tætning, håndmonteret
  • Korte opvarmningstider på grund af høj installeret effekt
  • Sideventil med bypass-tilslutning til udstødningsrør
  • Selvbærende bue for høj stabilitet og størst mulig beskyttelse mod støv
  • Hurtig lås på døren
  • Frit justerbart luftskyderindtag i ovngulvet
  • Stativ medfølger
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
Tekniske data
Controller type B500
Kapacitet (metrisk) 15 l
Temperatur (metrisk) 1400 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 250 x 250 x 250 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 860 x 680 x 1215 mm
Vægt (metrisk) 170 kg