Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1200 °C
- Dobbelt hus med bagventilation, giver lave skaltemperaturer
- Femsidet opvarmning for meget god temperaturensartethed
- Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmestråling og lang levetid
- Controller monteret på ovndøren og aftagelig for komfortabel betjening
- Beskyttelse af bundvarme og flad stablingsflade leveret af indlejrede SiC-plader i gulvet
- Flerlags, fiberfri isolering af lette ildfaste mursten og speciel backup-isolering
- Dør med mursten-på-mursten-forsegling, håndmonteret
- Korte opvarmningstider på grund af høj installeret effekt
- Sideventil med bypass-forbindelse til udstødningsrør
- Selvbærende bue for høj stabilitet og størst mulig beskyttelse mod støv
- Hurtig låsning på døren
- Frit justerbar luftslidindtag i ovngulvet
- Tribune inkluderet
- Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C540 |
| Kapacitet (metrisk) | 60 l |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 400 x 400 x 400 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 1070 x 780 x 1365 mm |
| Vægt (metrisk) | 300 kg |