Få mere at vide
Nabertherm™ Kammerovn LF 1400-serien med B500-controller
Artikelnummer. 17367939 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
60 l
120 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17367939 30 l
17327939 15 l
17307949 60 l
17347949 120 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17367939 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. LF0342NKNE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kombineret isolering af ildfaste mursten i hjørnerne og lav varmelagring og hurtigt kølende fibermateriale. Med et bredt udvalg af ekstraudstyr kan disse kammerovne tilpasses optimalt til dine processer.
  • Maksimal temperatur: 1400 °C
  • Dobbelt skalhus med bagventilation, sørger for lave skaltemperaturer
  • Femsidet opvarmning for meget god temperaturensartethed
  • Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmeudstråling og lang levetid
  • Controller monteret på ovndøren og aftagelig for komfortabel betjening
  • Beskyttelse af bundvarme og flad stableflade ydet af indstøbt SiC-plade i gulvet
  • Højkvalitets ikke-klassificeret fiberisolering med hjørnesten for kortere opvarmnings- og køletider
  • Dør med mursten-på-sten tætning, håndmonteret
  • Korte opvarmningstider på grund af høj installeret effekt
  • Sideventil med bypass-tilslutning til udstødningsrør
  • Selvbærende bue for høj stabilitet og størst mulig beskyttelse mod støv
  • Hurtig lås på døren
  • Frit justerbart luftskyderindtag i ovngulvet
  • Stativ medfølger
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
Tekniske data
Controller type B500
Kapacitet (metrisk) 30 l
Temperatur (metrisk) 1400 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 320 x 320 x 320 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 930 x 710 x 1290 mm
Vægt (metrisk) 180 kg