Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1300 °C
- Dobbelt skalhus med bagventilation, sørger for lave skaltemperaturer
- Femsidet opvarmning for meget god temperaturensartethed
- Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmeudstråling og lang levetid
- Controller monteret på ovndøren og aftagelig for komfortabel betjening
- Beskyttelse af bundvarme og flad stableflade ydet af indstøbt SiC-plade i gulvet
- Højkvalitets ikke-klassificeret fiberisolering med hjørnesten for kortere opvarmnings- og køletider
- Dør med mursten-på-sten tætning, håndmonteret
- Korte opvarmningstider på grund af høj installeret effekt
- Sideventil med bypass-tilslutning til udstødningsrør
- Selvbærende bue for høj stabilitet og størst mulig beskyttelse mod støv
- Hurtig lås på døren
- Frit justerbart luftskyderindtag i ovngulvet
- Stativ medfølger
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C540 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 250 x 250 x 250 m |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 860 x 680 x 1215 mm |
| Vægt (metrisk) | 170 kg |