Få mere at vide
Chalcone, 97%
Product Code. 10496990 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10496990 100 g Plastflaske 100g
10143590 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10496990 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 159431000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Add to basket
CAS: 94-41-7 | C15H12O | 208,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-41-7
Molekylær formel C15H12O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00003082
InChI nøgle DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Synonym chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
SMIL O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chalcone
Navn note 97%
Smeltepunkt 53,0 °C til 58,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 345,0 °C til 348,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCOC6H5
Mængde 100 g
Beilstein 07, 478
Merck Index 15, 2036
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i ether, kloroform, benzen og kulstofdisulfid, let opløselige i alkohol
IUPAC navn (2E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-on
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Granulært pulver