Få mere at vide
Chalcogran, 96%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15761769 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15761769 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15761769 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38401-84-2 | C9H16O2 | 156.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chalcogran
CAS 38401-84-2
Mængde 1 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Molekylær formel C9H16O2
Synonym 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4-nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonan, ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4-nonane, 8-ethyl-4,9-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4,4 nonane, 1,6-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonane #, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4,4 nonane gc
Kogepunkt 67.0°C to 69.0°C
InChI nøgle DCWKALWZHORJAO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1CCC2(O1)CCCO2
IUPAC navn 2-ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonan
Molekylvægt (g/mol) 156.22
PubChem CID 581383
Formel vægt 156.22
Procent renhed 96%