Få mere at vide
Chalcogran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309090
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309090 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309090 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11078000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chalcogran
CAS 38401-84-2
Analyt- eller komponentnavne Chalcogran
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H16 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane, 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane, Chalcogran
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
SMIL CCC1CCC2(CCCO2)O1
IUPAC navn 2-ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 156.2221
Mængde 1 ml
Formel vægt 156.115 g/mol