Få mere at vide
Chalcogran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chalcogran |
| CAS | 38401-84-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chalcogran |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H16 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane, 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane, Chalcogran |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCC1CCC2(CCCO2)O1 |
| Vis mere |