Få mere at vide
mb2 Stol på glider - Sort stof polstret - High Lift
Beskrivelse
- Stol i sort stof
- Sæde og ryg i sort stof betrukket
- Ryglænsmekanisme i højde, dybde og permanent kontakt justerbar og låsbar i alle positioner
- Pneumatisk cylinder midt
- Fodstøtte
- 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
- Glider
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Taburet med ryg |
| Farve | Sort |
| Justerbar (højde) | Ja |
| Rygstil | Ergonomi |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 570 til 847 mm |
| Vægt (metrisk) | 11.48 kg |
| Med armlæn | Nej |
| Med ryglæn | Ja |
| Med hjul | Nej |
| Vis mere |