Få mere at vide
mb2 Stol på glide - Sort stof polstret - Asynkron mekanisme - Højt gasløft og fodstøtte
Artikelnummer. 30130626
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130626 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130626 Leverandør mb2 Leverandørnr. AT3XB3C1BD1E3/8033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 DKK
    2348.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.25 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på glider - Højt løft og fodstøtte - Asynkron mekanisme - sort stof betrukket
  • Stol i sort stof
  • Sæde og ryg i sort stof betrukket
  • Asynkron mekanisme, justerbart sæde og ryglæn
  • Pneumatisk cylinder lav
  • Fodstøtte
  • 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
  • Glider
Tekniske data
Produkttype Kontakt Seat Chair
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Rygstil Ergonomi
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 590 til 860 mm
Vægt (metrisk) 12.04 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Nej
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Stof
Siddetype Høj bænkhøjde