Få mere at vide
mb2 Stol på glider - Sort kunstlæder - Asynkron mekanisme med sædeoversættelse - Fodstøtte
:
Kunstlæder, fodstøtte
Beskrivelse
- Stol i sort kunstlæder
- Sæde og ryg betrukket med sort kunstlæder
- Asynkron mekanisme, justerbart sæde og ryglæn med sædetranslation
- Pneumatisk cylinder Høj
- Fodstøtte
- 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
- Glider
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kontakt Seat Chair |
| Farve | Sort |
| Justerbar (højde) | Ja |
| Rygstil | Ergonomi |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 680 til 890 mm |
| Vægt (metrisk) | 16.76 kg |
| Med armlæn | Nej |
| Med ryglæn | Ja |
| Med hjul | Ja |
| Vis mere |