Få mere at vide
mb2 Stol på hjul - sort stof betrukket
Description
- Stol i sort stof
- Sæde og ryg i sort stof betrukket
- Ryglænsmekanisme i højde, dybde og permanent kontakt justerbar og låsbar i alle positioner
- Pneumatisk cylinder lav
- 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
- Hårde gulvhjul.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kontakt Seat Chair |
| Farve | Sort |
| Justerbar (højde) | Ja |
| Rygstil | Ergonomi |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 440 til 580 mm |
| Vægt (metrisk) | 9,64 kg |
| Med armlæn | Nej |
| Med ryglæn | Ja |
| Med hjul | Ja |
| Show More |