Få mere at vide
mb2 Stol på hjul - Sort stof polstret - Mid Lift
Artikelnummer. 30130606
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130606 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130606 Leverandør mb2 Leverandørnr. AT1B2D1E2/8033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 DKK
    1793.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.29 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på hjul - Mid lift - Permanent kontakt mekanisme - sort stof betrukket
  • Stol i sort stof
  • Sæde og ryg i sort stof betrukket
  • Ryglænsmekanisme i højde, dybde og permanent kontakt justerbar og låsbar i alle positioner
  • Pneumatisk cylinder midt
  • 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
  • Hårde gulvhjul.
Tekniske data
Produkttype Taburet med ryg
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Rygstil Ergonomi
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 490 til 690 mm
Vægt (metrisk) 9,8 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Stof
Siddetype Mellem bænkhøjde