Få mere at vide
mb2 Stol på hjul - sort kunstlæder
Artikelnummer. 11913025
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
11913025 Sort
1 options
Artikelnummer. 11913025 Leverandør mb2 Leverandørnr. AT1B1D1NE2SKAINOIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 DKK
    1850.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.68 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på hjul - Normalløft - Permanent kontaktmekanisme - sort kunstlæder
  • Stol i kunstlæder
  • Sæde og ryg betrukket med sort kunstlæder
  • Ryglænsmekanisme i højde, dybde og permanent kontakt justerbar og låsbar i alle positioner
  • Pneumatisk cylinder lav
  • 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
  • Hårde gulvhjul.
Tekniske data
Produkttype Kontakt Seat Chair
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Rygstil Ergonomi
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 440 til 580 mm
Vægt (metrisk) 9,64 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Vinyl polstring
Siddetype Skrivebordshøjde