Få mere at vide
mb2 Stol på hjul - Sort kunstlæder - Asynkron mekanisme med sædeoversættelse
:
Kunstlæder, sædeoversættelse
Descrizione
- Stol i sort kunstlæder
- Sæde og ryg betrukket med sort kunstlæder
- Asynkron mekanisme, justerbart sæde og ryglæn med sædetranslation
- Pneumatisk cylinder lav
- 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
- Hårde gulvhjul
Specifica
Specifica
| Produkttype | Kontakt Seat Chair |
| Farve | Sort |
| Justerbar (højde) | Ja |
| Rygstil | Ergonomi |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 460 til 580 mm |
| Vægt (metrisk) | 14.92 kg |
| Med armlæn | Nej |
| Med ryglæn | Ja |
| Med hjul | Ja |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto