Få mere at vide
Sampling Systems™ Kæde og bøjle
Artikelnummer. 15889351 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15889351 50 m 50m
15869351 10 m 10m
15879351 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15889351 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5070S50
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Sampling Systems™ Chain and Shackle bruges til at hjælpe med at sænke spanden på Enviro Dipper.
  • Til brug med en Enviro Dipper
  • Rustfri stålkonstruktion
Tekniske data
Produkttype Kæde
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Enviro Dipper
Længde (metrisk) 50 m