Få mere at vide
R&L Enterprises™ Kædeklemmer
Artikelnummer. 12936826 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
0 til 150 mm i diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12936826 0 til 150 mm i diameter Hver
1 options
Artikelnummer. 12936826
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Giver støtte til artikler fra 0 til 150 mm i diameter. R&L Enterprises™ Kædeklemmer har kæber, der spændes ved hjælp af en spændeskrue med plasthoved.
  • Skaftdiameter på 10 mm
  • Aksel og strammerdele er forniklet
  • Kæden er belagt med gummi
  • Med korkforede kæber
Specifica
Mængde 1 stk.
Type Kædeklemme
Materiale Gummibeklædt kæde
Inkluderer Korkforede kæber
Størrelse 0 til 150 mm i diameter
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.