Få mere at vide
OHAUS™ Kædeklemme
Shop alle Ohaus produkter
Størrelse:
Lille
Større
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Længde (metrisk) arm:
127 mm
305 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
- Korrosionsbestandige klemmer i rustfrit stål giver fremragende kemisk resistens, holdbarhed og kan autoklaveres. Nikkelbelagte zinkklemmer giver høj trækstyrke til en økonomisk pris.
- Forebyg ulykker i laboratoriet! Alsidige LabJaws-klemmer til flere formål holder sikkert glasvarer og uregelmæssigt formede genstande. Vælg mellem en række forskellige grebsstørrelser, stiftstile og justeringstyper.
- Vælg mellem en række specialiserede LabJaws-klemmer med justerbare funktioner for at give en nøjagtig pasform til laboratorieudstyr såsom termometre, termoelementer, søjler, tragte og rundbundede kolber.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Kædeklemme |
| Materiale | Forniklet |
| Oversigt | Klemme, Specialitet, Kæde, CLS-CHAINZM |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Længde (engelsk) | 7,40 tommer. |
| Længde (engelsk) Arm | 5.000 tommer. |
| Længde (metrisk) | 188.00 mm |
| Længde (metrisk) arm | 127 mm |
| Størrelse | Lille |
| Størrelse (metrisk) greb | 35 til 170 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur